Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Embalaje a granel de 36 paquetes de papel higiénico Hostess™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12724236
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,6 x 10,8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12724236 18,6 x 10,8 cm paquete de 36
1 options
Código de producto. 12724236
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 4471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Producto diseñado para baños que requieran una solución práctica, económica y consistente. Su diseño plegado permite que el producto se dispense de forma individual, lo que significa que solo se tocan las hojas que se utilizan, lo que minimiza el uso y los residuos.
  • Papel higiénico de 1 capa plegado blanco
  • Fabricado con un 100 % de material reciclado
  • Totalmente biodegradable
  • Dispensado de uno en uno para que únicamente lo toque el usuario.
  • Se disuelve en agua fría para evitar atascos de tuberías.
  • Ayuda a reducir los costes y los residuos en hasta un 40 % al utilizar menos cantidad en comparación con los rollos.
  • Ayudar a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
  • Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC
  • Ideal para baños con mucha actividad en lugares públicos y entornos de trabajo donde la economía es importante.
  • Para utilizarlo con el dispensador de papel higiénico AQUA™ o RIPPLE™ montado en la pared.
  • Se suministra en 36 paquetes x 520 hojas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico
Longitud (imperial) 13,3 in
Longitud (métrico) 18,6 cm
Anchura (imperial) 11.7 in.
Anchura (métrico) 10,8 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 18,6 x 10,8 cm
Formato Plegado
Para utilizar con (aplicación) Ideal para baños con gran afluencia de personas en lugares públicos y entornos de trabajo.
Cantidad de embalaje 36 x 520 hojas
Tela 1 capas