Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Papel higiénico Jumbo Roll, papel higiénico de doble capa, 12 rollos x 500 hojas blancas (2400 m)
Description
- Cada rollo individual de papel higiénico gigante contiene 500 hojas de papel higiénico blancas, en relieve y de 2 capas.
- El rollo de papel higiénico Jumbo ofrece una solución eficiente para lugares de alto tráfico con una descarga confiable para evitar bloqueos y promover una alta higiene en el baño.
- Papel higiénico comercial de alta capacidad, con cada rollo 5 veces más largo que el rollo estándar
- Para garantizar el medio ambiente, el papel higiénico está fabricado con fibras 100% recicladas y lleva la etiqueta ecológica europea.
- Compatible con una variedad de Kimberly-Clark™ opciones de dispensador de papel higiénico
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Papel higiénico gigante |
| Longitud (imperial) | 23,3 in |
| Longitud (métrico) | 9 cm |
| Anchura (imperial) | 15,5 in |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta y FSC |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 9 cm |
| Formato | núcleo de 76 mm |
| Show More |