Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Toallas de mano de papel de dos capas, 100 % recicladas, 6 rollos, 6851
Descripción
6 rollos de 140 m, de 2 capas, color natural (840 m en total) Un rollo de toalla de papel contiene 140 metros de toallas de papel grises, 100 % recicladas Hostess NATURA Las toallas de papel enrolladas son toallas en rollo de 2 capas fabricadas en Alemania. Toallas de papel naturales y ecológicas hechas con fibra 100% reciclada. Toallas de papel sin blanquear para una solución práctica, consistente y económica para secarse las manos. Estas toallas de mano desechables son Blue Angel, FSC y con certificación de etiqueta ecológica europea para mayor garantía ambiental. Proporcione una experiencia de baño práctica y consistente con las soluciones de baño Hostess, diseñadas para una calidad rentable en el lugar de trabajo.Hostess NATURA Las toallas de mano enrolladas se fabrican en Alemania con fibra 100% reciclada. Las toallas de papel de 2 capas proporcionan una solución sustentable para promover una buena higiene de manos en todo el lugar de trabajo. Las toallas de papel naturales sin blanquear son de color gris. Estas toallas de papel recicladas cuentan con la certificación Blue Angel y European Ecolabel para una mayor garantía medioambiental. La anfitriona NATURA Las toallas de mano ecológicas son FSC Certificado reciclado. El FSC La etiqueta reciclada significa que toda la madera o el papel del producto proviene de material recuperado o reutilizado. Las toallas en rollo son compatibles con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius en color blanco (código de producto 6959). Cada rollo de toallas de papel contiene 140 metros de Kimberly-Clark toallas de papel. 6 rollos de 140 m, natural, de 2 capas (840 m en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla enrollable |
| Longitud (imperial) | 1.96 ft. |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura (imperial) | 1.31 ft. |
| Anchura (métrico) | 140 cm |
| Material | Papel |
| Color | Natural |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 140 cm |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Por una solución práctica, consistente y sostenible |
| Mostrar más |