Learn More
Host cell factor C2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18506822 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18506822 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18506822 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299120R
Rabbit Polyclonal Antibody
Host cell factor C2 Polyclonal antibody specifically detects Host cell factor C2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Host cell factor C2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ94012, HCF2, HCF-2C2 factor, host cell factor 2, host cell factor C2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Host cell factor C2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG