Learn More
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG Secondary Antibody, HRP Polymer, R&D Systems™
Código de producto. 18592771 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18592771 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 18592771 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MPX2402NB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Horse Polyclonal Antibody
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG Polyclonal antibody specifically detects M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP Polymer
Especie del huésped Equine
Inmunógeno Mouse IgG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 15 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus