Learn More
Isofield™ Mono de protección para salas blancas no estériles Horizon con capucha - ISO Compatible con clase 4/5
BIOPHARMA
Código de producto. 30178895
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30178895 M paquete de 20
30178814 Pequeño paquete de 20
30178828 L paquete de 20
30178815 XL paquete de 20
30178829 2XL paquete de 20
30178839 3XL paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30178895 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 80020M
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El mono no estéril Horizon con capucha tipo buzón para una cobertura completa de la cabeza está doblado asépticamente y probado contra la quimioterapia. ASTM F739. El EPI Cat III Tipo 5/6 Horizon, antiestático y con baja producción de pelusa, proporciona protección esencial en ISO Entornos de clase 4/5 para todas las actividades de salas blancas.
  • Mono con diseño innovador de capucha tipo buzón
  • Solapa con cremallera sellada, capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.
  • Plegado asépticamente
  • Clase 1 de limpieza, disipador de estática y probado contra quimioterapia.
  • Polipropileno/Polietileno microporoso
  • 60 g/m², tejido robusto que no suelta pelusa
  • Excelente protección contra pulverizaciones líquidas de bajo riesgo y partículas finas.
Cumplimiento técnico y de documentación
  • COA, COC Disponible para descargar en línea
  • El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
  • Aprobado Tipo 5 (EN) ISO 13982-1:2004 y EN 13982-2:2004) y prueba Tipo 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
  • Repelencia a productos químicos y resistencia a la penetración de productos químicos EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Resistencia a la abrasión EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Resistencia al agrietamiento por flexión EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Método B
  • Resistencia al desgarro trapezoidal EN 14325:2004
  • Dirección de la máquina y dirección transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Resistencia a la tracción, dirección transversal EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Dirección de la máquina ES ISO 13934-1:2013
  • Resistencia a la perforación EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Resistencia de la costura EN 14325:2004 [5.5]
  • Fuga de aerosoles y partículas finas hacia el interior de los trajes EN ISO 13982-2:2004
  • IL 82/90 ES ISO 13982-1:2004
  • IL 8/10 (Tipo 5)
  • Resistencia a la penetración por pulverización de líquido (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Tipo 6)
  • Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
  • Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
  • Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
  • Resistividad superficial ASTM D257
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Abrir
Estilo de manguito Elástico cubierto
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Adjunto, cara abierta
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos, Antiestático, Líquidos, Partícula
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)