Descripción
- Ofrece una protección adecuada similar a la de los delantales estándar.
- La bata de polietileno de un solo uso es económica.
- Disponible en una talla.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo de protección individual de categoría I |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de producto | Bata de visitante |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de collarín | Campana extractora |
| Estilo de manga | Manga larga |
| Mostrar más |