Learn More
Medicom™ Hopen™ Single Elastic Bouffant Cap
Medicom™ Hopen™ Single Elastic Bouffant Cap provides full-head coverage to ensure user retention
24.02€
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 |
|---|---|
| Dimensiones (L x An) | 44 x 50 cm |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de empaquetado | Bolsa |
| Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16584111
|
Medicom™
70.102 |
Azul |
24.85€ 24.02€ / paquete de 1000 Ahorro 0.83€ 3% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
16574111
|
Medicom™
70.101 |
Blanco |
24.85€ 24.02€ / paquete de 1000 Ahorro 0.83€ 3% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Simple elastic model provides the user with good support by covering the entirety of their hair
- Possibility of identification by color code
- Intended to be worn by patients and caregivers in the operating room
- Can be used as an object for controlling the environment in HACCP and various other industries
Especificaciones
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| Sí | |
| Bolsa |
| 44 x 50 cm | |
| Polipropileno | |
| No estéril |