Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple gorra elástica de bouffant
Código de producto. 16574111 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16574111 Blanco paquete de 1000
16584111 Azul paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574111 Proveedor Medicom™ N.º de proveedor 70.101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.89€
    27.16€ / paquete de 1000
    Ahorro 3.73€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medicom™ Hopen™ La gorra elástica elástica para los bouffants proporciona una cobertura completa de la cabeza para asegurar la retención del usuario
  • El modelo elástico simple proporciona al usuario una buena sujeción cubriendo la totalidad de su cabello.
  • Posibilidad de identificación por código de color.
  • Destinado a ser usado por pacientes y personal sanitario en el quirófano.
  • Se puede utilizar como un objeto para controlar el entorno en HACCP y otras industrias.
Especificaciones
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) EPI de quirófano
Certificaciones/conformidad Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001
Tipo de empaquetado Bolsa
Dimensiones (L x An) 44 x 50 cm
Peso (métrico) 12 g/m2
Estructura Elástico con extremos soldados