Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple gorra elástica de bouffant
Code produit 16584111 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Conditionnement:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Color Conditionnement
16584111 Azul paquete de 1000
16574111 Blanco paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16584111 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 70.102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.89€
    27.16€ / paquete de 1000
    Ahorro 3.73€
    12% Descuento
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Medicom™ Hopen™ La gorra elástica elástica para los bouffants proporciona una cobertura completa de la cabeza para asegurar la retención del usuario
  • El modelo elástico simple proporciona al usuario una buena sujeción cubriendo la totalidad de su cabello.
  • Posibilidad de identificación por código de color.
  • Destinado a ser usado por pacientes y personal sanitario en el quirófano.
  • Se puede utilizar como un objeto para controlar el entorno en HACCP y otras industrias.
Spécification
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) EPI de quirófano
Certificaciones/conformidad Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001
Tipo de empaquetado Bolsa
Dimensiones (L x An) 44 x 50 cm
Peso (métrico) 12 g/m2
Estructura Elástico con extremos soldados
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.