Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
41.22€ - 42.51€
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 |
|---|---|
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Sexo | Unisex |
| Código de producto | Marca | dimNeckStyle | Tamaño | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimNeckStyle | Tamaño | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|
16534041
|
Medicom™
40.101/02 |
Medio | 40 g/m2 |
44.50€ 41.22€ / paquete de 25 Ahorro 3.28€ 7% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 29-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16544041
|
Medicom™
40.101/03 |
Grande | 40 g/m2 |
44.50€ 41.22€ / paquete de 25 Ahorro 3.28€ 7% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 29-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16554041
|
Medicom™
40.101/04 |
XL | 40 g/m2 |
44.50€ 41.22€ / paquete de 25 Ahorro 3.28€ 7% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16574041
|
Medicom™
40.101/06 |
3XL | 40 g/m2 |
44.50€ 41.22€ / paquete de 25 Ahorro 3.28€ 7% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 27-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16564011
|
Medicom™
40.001/03 |
Grande | 40 g/m2 |
45.90€ 42.51€ / paquete de 25 Ahorro 3.39€ 7% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 29-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16584011
|
Medicom™
40.001/05 |
2XL | 40 g/m2 |
45.90€ 42.51€ / paquete de 25 Ahorro 3.39€ 7% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 29-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Descripción
- Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
- Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
- Suitable to HACCP procedures
Especificaciones
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| Blanco | |
| Unisex | |
| No estéril |
| Cremallera | |
| Sí | |
| Polipropileno |