Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
Marca: Medicom™ 40.001/03
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los monos blancos de un solo uso pueden utilizarse para una amplia variedad de necesidades industriales.
- Empaquetados individualmente para una higiene y distribución controladas.
- Adecuado para procedimientos HACCP.
Especificaciones
| Grande | |
| Polipropileno | |
| Sí | |
| No estéril | |
| Ninguno |
| Unisex | |
| Blanco | |
| Cremallera | |
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| 40 g/m2 |