Learn More
Medicom™ Hopen™ Monos blancos sencillos
Código de producto. 16574041 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cuello:
Campana extractora
Con anillo
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Grosor:
40 g/m2
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Estilo de cuello Tamaño Grosor missing translation for 'unitSize'
16574041 Con anillo 3XL 40 g/m2 paquete de 25
16534041 Con anillo Medio 40 g/m2 paquete de 25
16544041 Con anillo Grande 40 g/m2 paquete de 25
16554041 Con anillo XL 40 g/m2 paquete de 25
16564041 Con anillo 2XL 40 g/m2 paquete de 25
16564011 Campana extractora Grande 40 g/m2 paquete de 25
16574011 Campana extractora XL 40 g/m2 paquete de 25
16584011 Campana extractora 2XL 40 g/m2 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Product Code. 16574041 missing translation for 'mfr' Medicom™ missing translation for 'supplierNo' 40.101/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32€
    45.34€ / paquete de 25
    Ahorro 8.98€
    16% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Medicom™ Hopen™ Monos blancos sencillos disponibles en una variedad de tallas y estilos para cada necesidad
  • Los monos blancos de un solo uso pueden utilizarse para una amplia variedad de necesidades industriales.
  • Empaquetados individualmente para una higiene y distribución controladas.
  • Adecuado para procedimientos HACCP.
Specifications
Tipo de producto Monos de un solo uso
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001
N.º de bolsillos Ninguno
Grosor 40 g/m2
Para utilizar con (aplicación) Entornos controlados
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.