Learn More
Medicom™ Bata higiénica sin bolsillos Hopen™
Código de producto. 17790109 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Tamaño de la unidad
17790109 Rojo Extra grande paquete de 50
17700119 Rojo XXL paquete de 50
17710119 Rojo XXXL paquete de 50
16524051 Blanco Mediano paquete de 50
16534051 Blanco Grande paquete de 50
16544051 Blanco Extra grande paquete de 50
16554051 Blanco XXL paquete de 50
16564051 Blanco XXXL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17790109 Proveedor Medicom™ N.º de proveedor 40.301R/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.64€
    51.48€ / paquete de 50
    Ahorro 8.16€
    13% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La bata higiénica sin bolsillos Medicom™ Hopen™ está disponible en tres colores diferentes.
  • La bata higiénica sin bolsillos protege el ambiente de trabajo de las partículas que provienen del cuerpo del operario.
  • Permite proteger al usuario de los riesgos de contaminación relacionados con la actividad que se está llevando a cabo.
  • Agradable y ligero, el tejido de polipropileno es extremadamente transpirable.
  • Modelo con cuello sin solapa y elástico en las muñecas.
Specifications
Tamaño Extra grande
Estructura Fabricado en China
Para utilizar con (aplicación) Equipo de protección individual de categoría 1
Sexo Unisex
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de empaquetado Bolsa individual
Tipo de producto Bata higiénica
Material Polipropileno
Color Rojo
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Elástico
Tipo de costura Cosidos
Certificaciones/conformidad Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001