Learn More
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
138.20€
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 1149-5 |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
16524081
|
Medicom™
40.550/02 |
Corchetes | Medio |
144.00€ 138.20€ / paquete de 50 Ahorro 5.80€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16534081
|
Medicom™
40.550/03 |
Corchetes | Grande |
144.00€ 138.20€ / paquete de 50 Ahorro 5.80€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16544081
|
Medicom™
40.550/04 |
Corchetes | XL |
144.00€ 138.20€ / paquete de 50 Ahorro 5.80€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
16554081
|
Medicom™
40.550/05 |
Corchetes | 2XL |
144.00€ 138.20€ / paquete de 50 Ahorro 5.80€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Descripción
- Reduces contamination of the operator, but also sensitive products and processes in a protected atmosphere
- Protects against radioactive particles and infectious agents
- Microporous, Anti-Static Hygiene Gown is comfortable and light
- Polypropylene gown lined with laminated polyethylene for a waterproof, hydrophobic seal
- Available in mulitple sizes, and closure types
Especificaciones
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| Blanco | |
| Sí | |
| Equipo de protección individual de categoría 1 | |
| Polipropileno | |
| Bolsa individual | |
| Cosidos |
| EN 1149-5 | |
| Elástico | |
| Microporosa, impermeable | |
| Unisex | |
| Ninguno | |
| Partículas radioactivas, agentes infecciosos | |
| No estéril |