Learn More
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
Marca: Medicom™ 40.550/02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reduce la contaminación del operario, pero también los productos y procesos sensibles en una atmósfera protegida.
- Protege contra las partículas radiactivas y los agentes infecciosos.
- La bata higiénica microporosa y antiestática es cómoda y ligera.
- Bata de polipropileno forrada con polietileno laminado para un sellado impermeable e hidrofóbico.
- Disponible en múltiples tamaños y tipos de cierre.
Especificaciones
| Medio | |
| Polipropileno | |
| Corchetes | |
| Sí | |
| Partículas radioactivas, agentes infecciosos | |
| Microporosa, impermeable | |
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| Equipo de protección individual de categoría 1 |
| Unisex | |
| Blanco | |
| Elástico | |
| No estéril | |
| Ninguno | |
| Cosidos | |
| EN 1149-5 | |
| Bolsa individual |