Learn More
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
Marca:  Medicom™ 40.550/05
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16554081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    138.20€ / paquete de 50
    Ahorro 5.80€
    4% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-06-2026
Descripción
  • Reduce la contaminación del operario, pero también los productos y procesos sensibles en una atmósfera protegida.
  • Protege contra las partículas radiactivas y los agentes infecciosos.
  • La bata higiénica microporosa y antiestática es cómoda y ligera.
  • Bata de polipropileno forrada con polietileno laminado para un sellado impermeable e hidrofóbico.
  • Disponible en múltiples tamaños y tipos de cierre.
Especificaciones
Especificaciones
2XL
Polipropileno
Corchetes
Partículas radioactivas, agentes infecciosos
Microporosa, impermeable
Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001
Equipo de protección individual de categoría 1
Unisex
Blanco
Elástico
No estéril
Ninguno
Cosidos
EN 1149-5
Bolsa individual