Learn More
Medicom™ Hopen™ Double Elastic Bouffant cap
Medicom™ Hopen™ Double Elastic Bouffant cap available in four distinct colors
Marca: Medicom™ 70.104
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El ligero gorro de polipropileno proporciona una comodidad adicional al usuario.
- La cobertura de toda la cabeza garantiza una excelente sujeción para el usuario.
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento.
- Puede utilizarse para controlar el entorno de los procesos HACCP y de diversas industrias.
Especificaciones
| Gorro de clip | |
| Amarillo | |
| Doble elástico | |
| EPI de quirófano | |
| 44 x 50 cm | |
| 50 cm |
| Polipropileno | |
| Sí | |
| No estéril | |
| Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
| 44 cm |