Learn More
Micronova™ Kit de limpieza de campanas TMop™
Código de producto. 13127786 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
13127786 Estéril 1 set
13117786 No estéril 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13127786 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor HK610IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para uso con campanas de contención y cabinas de seguridad para productos biológicos
El kit T-Mop™ de limpieza de campanas extractoras de Micronova está diseñado para simplificar la limpieza de campanas extractoras, aisladores y armarios de seguridad. Cada kit incluye: Un adaptador T-Mop™ de 25,4 cm (10 pulg), un mango de 63,5 cm (25 pulg), doce fundas T-Mop™ de poliéster y un MittWipe™. Disponible con radiación gamma para entornos asépticos.
  • Kit de limpieza de campana
  • Para la limpieza de campanas, aisladores y cabinas de seguridad
  • Incluye: Un adaptador T-Mop™ de 25,4 cm (10 pulg), un mango de 63,5 cm (25 pulg), doce fundas T-Mop™ de poliéster y un MittWipe™.
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos.
  • Todos los componentes son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Kit de limpieza
Color Blanco
Longitud (imperial) 25 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 63,5 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 10 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 1 unidad
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo.
Incluye 1 adaptador T-Mop de 25,4 cm (10 pulg.), 1 mango de 63,5 cm (25 pulgadas), 12 fundas de poliéster T-Mop, 1 MittWipe
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de campanas y espacios pequeños
Material NovaPoly, 100 % poliéster tejido liso, acero inoxidable 304