Learn More
Honeywell™ Respirador purificador de aire (APR) de media máscara Valuair
Código de producto. 12642653
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12642653 L cada uno
12632653 M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para su uso solo con cartuchos de la serie T certificados (normas: EN 141, EN 143). La concentración de oxígeno debe ser superior al 17 %.
Código de producto. 12642653 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1001574
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso solo con cartuchos de la serie T certificados (normas: EN 141, EN 143). La concentración de oxígeno debe ser superior al 17 %.
El respirador purificador de aire (APR) de media máscara Valuair cuenta con una pieza facial elastomérica con bordes suaves y redondeados y una pieza nasal de bajo perfil para una baja resistencia respiratoria y compatibilidad con gafas. El filtro doble utiliza un sistema de «ajuste por clic» y el arnés de cuatro puntos ofrece una colocación segura.
  • Material (pieza facial): Elastómero termoplástico
  • Tipo de arnés: Arnés de cuatro puntos
  • Tipo de filtro: Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit
  • Tipo de cartucho: Filtro de polvo P3, filtro de gas A1, filtro combinado A1P3, filtro de gas A2, filtro combinado A2P3, filtro de gas ABE1, filtro combinado ABE1P3, filtro de gas ABEK1, filtro combinado ABEK1P3, filtro de gas K1, filtro combinado K1P3
  • Utilizar con: Construcción, ingeniería mecánica, mecanizados, pintura, ganadería y horticultura
  • Normas/cumplimiento: EN 140, Cat. de EPI III, ISO 9001/2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001/2000
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI Cat. III
Certificaciones (EN) EN 140
Color Azul marino
Design Type Perfil bajo
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador purificador de aire (APR) de media máscara
Tamaño L
Material de la máscara Elastómero termoplástico
Para utilizar con (aplicación) Construcción, ingeniería mecánica, mecanizados, pintura, ganadería y horticultura
Para utilizar con (equipo) Filtro de polvo P3, filtro de gas A1, filtro combinado A1P3, filtro de gas A2, filtro combinado A2P3, filtro de gas ABE1, filtro combinado ABE1P3, filtro de gas ABEK1, filtro combinado ABEK1P3, filtro de gas K1, filtro combinado K1P3
Estilo de arnés Arnés de cuatro puntos
Cantidad 1 unidad