Learn More
Sperian™ Mascarilla Honeywell™ FFP3 ML con válvula
Descripción
- Forma rígida: la forma se mantiene incluso en entornos húmedos y de carga pesada
- Cierre en punta hipoalergénico ultrasuave Willtech™ con propiedades de absorción y un película de sellado ajustada para una comodidad excepcional y un ajuste perfecto
- Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente
- Válvula de exhalación apantallado con un diseño exclusivo para aumentar la protección
- Cordones ajustables para ajustar la mascarilla de forma fácil y eficaz
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de aerosol | Sólidos y/o líquidos |
| Certificaciones/conformidad | EN 149:2001A1:2009 |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Mascarilla de protección respiratoria moldeada |
| Para utilizar con (aplicación) | Protege contra polvos, nieblas y humos que contienen carbonato de calcio, arcilla, caolín, celulosa, algodón, harina, metales ferrosos, cemento, silicato de sodio, azufre, fibras de vidrio y plásticos, madera dura, carbón, cuarzo, metales no ferrosos, cobre, aluminio, bario, titanio, vanadio, cromo, manganeso, molibdeno, antimonio, níquel, platino, rodio, estricnina, uranio, partículas moderadamente radiactivas, aceites vegetales y minerales, líquidos para trabajar los metales (esta lista no es exhaustiva) |
| Cantidad | 5/paq. |
| Peso (métrico) | 0,168 kg |