Learn More
Solución de holmio para ICP/MS, matriz de HNO3 de 10 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12977363 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12977363 100 mL Frasco 100 ml
12967363 50 mL Frasco 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12977363 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 625 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    51.76€ / 100 ml
    Ahorro 17.14€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-60-0
Fórmula molecular Ho
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD00011049
Clave InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nombre IUPAC holmio
SMILES [Ho]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 100 mL