Learn More
Solución de holmio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Holmium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-60-0 |
| Fórmula molecular | Ho |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011049 |
| Clave InChI | KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ho] |
| Nombre IUPAC | holmio |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Mostrar más |