Learn More
Solución de holmio para ICP Matriz de HNO₃ de 1 g/L, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Ho |
| Concentración | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Ho |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Cantidad | 500 mL |