Learn More
Perclorato de holmio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15456335 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15456335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040575.NC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) perchlorate
CAS 14017-54-0
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Cl3HoO12
Número MDL MFCD00064643
Número UN UN3211
Sinónimo holmium perchlorate, acmc-20akr8, holmium iii perchlorate solution, perchloric acid holmium iii salt, holmium 3+ triperchlorate, perchloric acid,holmium 3+ salt 8ci,9ci
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ho+3]
Nombre IUPAC holmio(3+);triperclorato
Peso molecular (g/mol) 463.268
PubChem CID 14345154
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.37 (463.28 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
Densidad 1.57 g/mL