Learn More
Óxido de Holmio(III), TRC
Código de producto. 30137214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137214 50 g 50 g
30132545 5 g 5 g
30012263 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66963350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-62-8
Fórmula molecular Ho2O3
Peso molecular (g/mol) 377.86
Sinónimo Holmium oxide (Ho2O3), Diholmium trioxide, Holmia, Holmium oxide, Holmium sesquioxide, Holmium trioxide, Holmium(3+) oxide, Holmium(III) oxide, Nanotek WPC, Holmium(III) oxide, Holmia, Rare earth, Holmium(+3)oxide;
Nombre IUPAC Oxo (oxoholmiooxy) Holmium
SMILES O=[Ho]O[Ho]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium oxide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Ho.3O
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.845