Learn More
Óxido de holmio (III), 99,9 %, (total de óxidos de tierras raras), malla -325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694702 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10247023 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197140100
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-62-8
Fórmula molecular Ho2O3
Peso molecular (g/mol) 377.86
Número MDL MFCD00011053
Clave InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 3900.0°C
Nombre del producto químico o material Holmium(III) oxide
Punto de fusión 2330.0°C
Color Beige a naranja-amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Fórmula lineal HO2O3
Índice Merck 15, 4765
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.85
Porcentaje de pureza 99.9%