Learn More
Óxido de holmio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353448 10 g 10 g
11363448 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036357.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-62-8
Fórmula molecular Ho2O3
Peso molecular (g/mol) 377.86
Número MDL MFCD00011053
Clave InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) oxide
Punto de fusión 2360°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,4727
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.86
Porcentaje de pureza 99.9%