Learn More
Nitrato de holmio(III) pentahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332538 10 g 10 g
11322538 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014588.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14483-18-2 | H10HoN3O14 | 441.017 g/mol
Holmium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare holmium-beta-cyclodextrin complex by reacting with beta- cyclodextrin, which posses potential pharmacological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14483-18-2
Fórmula molecular H10HoN3O14
Peso molecular (g/mol) 441.017
Número MDL MFCD00149737
Clave InChI BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo holmium nitrate pentahydrate, ho.3no3.5h2o, holmium iii nitrate hydrate, holmium nitrate, holmium nitrate-water 1/3/5, holmium 3+ pentahydrate trinitronate, holmium iii nitrate pentahydrate, holmium 3+ pentahydrate trinitrate, nitric acid,holmium 3+ salt, pentahydrate 8ci,9ci, holmium iii nitrate pentahydrate trace metals basis
PubChem CID 25021754
Nombre IUPAC holmio(3+);trinitrato;pentahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) nitrate pentahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.02 (350.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Holmium(III) nitrate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P380+P375-En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, holmium(III) pentahydrate