Learn More
Fluoruro de holmio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442107 10 g 10 g
15432107 2 g 2 g
15452107 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045033.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Holmium(III) fluoride, anhydrous is used to produce the strongest artificially- generated magnetic fields, nuclear control rods, yellow-colored glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-78-6
Fórmula molecular F3Ho
Peso molecular (g/mol) 221.93
Número MDL MFCD00016142
Clave InChI FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC holmium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium (III) fluoride
Punto de fusión 1143°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.6 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Holmium fluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Holmium fluoride