Learn More
Fluoruro de holmio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11460391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460391 2 g 2 g
11334118 10 g 10 g
11324118 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460391 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041413.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-78-6
Fórmula molecular F3Ho
Peso molecular (g/mol) 221.93
Número MDL MFCD00016142
Clave InChI FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC holmium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) fluoride
Punto de fusión 1143°C
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 2 g
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 7.6
Densidad 7.6