Learn More
Holmium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis)
Código de producto. 15457445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457445 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15457445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047178.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10138-62-2 | Cl3Ho | 271.28 g/mol
It is mainly used in research. It is used in ceramics, lasers, nuclear industries and in paramagnetic. It is also employed in calibration of optical spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10138-62-2
Fórmula molecular Cl3Ho
Peso molecular (g/mol) 271.28
Número MDL MFCD00011051
Clave InChI PYOOBRULIYNHJR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo holmium chloride, holmium trichloride, holmium chloride hocl3, holmium iii chloride, wln: ho n-o3*3, holmium iii chloride, anhydrous, holmium iii chloride, anhydrous, ?hocl3, holmium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, 3ar,8ar---4,4,8,8-tetrakis 3,5-diethylphenyl tetrahydro-2,2-dimethyl-6-phenyl-1,3-dioxolo 4,5-e dioxaphosphepin
PubChem CID 24992
Nombre IUPAC holmium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) chloride
Punto de fusión 718°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Beads
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.70 g/mL
Índice Merck 14,4727
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.29
Porcentaje de pureza 99.95%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.