Learn More
Bromuro de holmio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376648 10 g 10 g
11366648 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013203.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 223911-98-6 | Br3Ho | 404.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223911-98-6
Fórmula molecular Br3Ho
Peso molecular (g/mol) 404.64
Número MDL MFCD00209652
Clave InChI MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo holmium iii bromide hydrate, holmium bromide hydrate, holmium bromide hobr3 , hydrate 9ci
PubChem CID 57375929
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ho+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) bromide hydrate
Punto de fusión 914°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,4727
Nombre IUPAC holmio(3+);tribromuro;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.66 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic