Learn More
Hoefer™ Separadores para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidades de electroforesis verticales SE 400
Código de producto. 10509562 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Anchura (métrico):
0,1 cm
2 cm
Dimensiones del gel:
1 x 16 x 1,0mm
1 x 16 x 1,5 mm
2 x 16 x 0,75mm
2 x 16 x 1,0mm
2 x 16 x 1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Anchura (métrico) Dimensiones del gel unitSize
10509562 0,1 cm 2 cm 2 x 16 x 1,0mm paquete de 2
10478054 0,15 cm 2 cm 2 x 16 x 1,5 mm paquete de 2
13187804 0,15 cm 2 cm 2 x 16 x 1,5 mm paquete de 2
12034787 0,15 cm 0,1 cm 1 x 16 x 1,5 mm paquete de 2
12024717 0,07 cm 2 cm 2 x 16 x 0,75mm paquete de 2
12039827 0,1 cm 0,1 cm 1 x 16 x 1,0mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10509562 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE611921.0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Piezas de accesorios para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
  • Oscila entre 0,75 y 3,0 mm de grosor
  • De 8, 16 y 24 cm de longitud
  • De 1 a 2 cm de anchura
  • 2 paq.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
Tipo Separador
Dimensiones del gel 2 x 16 x 1,0mm
Cantidad 2/pack
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,1 cm
Longitud (métrico) 16 cm
Anchura (métrico) 2 cm