Learn More
Hoefer™ Sistemas de polimerización de gel para unidades de electroforesis verticales Mini
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Colador de gel doble SE245
- Para su uso con los sistemas de electroforesis vertical SE250, SE260 o MiniVE
- Adecuado para geles de concentración única y gradientes
- El colador de gel SE235 4 se debe usar con los sistemas de electroforesis SE260 o MiniVE
- El colador de gel SE 275 4 y el colador de gel SE 215 10 se deben usar con el sistema de electroforesis SE250
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical de formato mini SE 260 |
| Tipo | Colador de gel |
| Incluye | Cuerpo de colador con junta, placa frontal con puerto de entrada, placas de vidrio rectangulares de 10 x 10,5 cm, placas de alúmina con muescas de 10 x 10,5 cm, abrazaderas de resorte, papel de parafina, placa de ahorro de espacio, láminas de relleno de policarbonato, tapón de vinilo negro, juego de tapones de llenado |
| N.º de geles | De 1 a 4 |