Learn More
Hoefer™ Accesorios para secadores de gel de vacío GD 2000: Hojas de revestimiento de caucho
Código de producto. 10848910 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de secador de gel de vacío GD 2000, secadores de Gel SE 1140, SE 1150, SE 1160 y SE 1175
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10848910 Sistema de secador de gel de vacío GD 2000, secadores de Gel SE 1140, SE 1150, SE 1160 y SE 1175 cada uno
1 options
Código de producto. 10848910 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE1143
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Seca los geles de acrilamida y agarosa de forma rápida, uniforme y segura.
  • Lámina de recubrimiento de caucho de silicona transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Sistema de secador de gel de vacío GD 2000, secadores de Gel SE 1140, SE 1150, SE 1160 y SE 1175
Tipo Hojas de revestimiento de caucho
Material Silicona