Learn More
Hoefer™ Papel de transferencia
Código de producto. 10331575 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Anchura (métrico):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
Para utilizar con (equipo):
Unidad de transferencia de minidepósito TE22 o módulo de transferencia MiniVE
Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62
Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77
Unidades de transferencia semiseca TE77
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10331575
Marca: Hoefer™ TE46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papeles de celulosa precortados para mayor comodidad
  • Para western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 14,5 cm
Anchura (métrico) 21,5 cm
Para utilizar con (equipo) Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62
Formato Hoja
Material Celulosa