Learn More
HO-3867, MedChemExpress
Código de producto. 16499586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499586 50 mg 50 miligramos
16442586 25 mg 25 miligramos
16423028 10 mg 10 miligramos
16405767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100453
MedChemExpress HO-3867 is a selective and potent STAT3 inhibitor and shows good antitumor activity.
HO-3867 is a selective and potent STAT3 inhibitor and shows good antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HO-3867
CAS 1172133-28-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30F2N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.88 mM)
SMILES O=C1/C(CN(CC2=CC(C)(C)N(O)C2(C)C)C/C1=C\C3=CC=C(F)C=C3)=C/C4=CC=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 464.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.55
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease