Learn More
hnRNP C1 + C2 Antibody (CL2596) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Código de producto. 30297270 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297270 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297270 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236777JF525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
hnRNP C1 + C2 Monoclonal antibody specifically detects hnRNP C1 + C2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno hnRNP C1 + C2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL2596
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C1, C2, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2), heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2, HNRNP, hnRNP C1/C2, hnRNPC, HNRPC, MGC104306, MGC105117, MGC117353, MGC131677, nuclear ribonucleoprotein particle C1 protein, nuclear ribonucleoprotein particle C2 protein, SNRPC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07910, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3183
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus