missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hnRNP C1 + C2 Antibody (CL2593), Novus Biologicals™

Código de producto. 18631836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18631836 25 μL 25 microlitros
18139047 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18631836 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23677625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

hnRNP C1 + C2 Monoclonal specifically detects hnRNP C1 + C2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno hnRNP C1 + C2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL2593
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P07910
Alias de gen C1, C2, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2), heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2, HNRNP, hnRNP C1/C2, hnRNPC, HNRPC, MGC104306, MGC105117, MGC117353, MGC131677, nuclear ribonucleoprotein particle C1 protein, nuclear ribonucleoprotein particle C2 protein, SNRPC
Símbolos de los genes HNRNPC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AEMYGSVTEHPSPSPLLSSS
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3183
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Reconstitución Protein A purified
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.