missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HNF-6/ONECUT1 Polyclonal antibody specifically detects HNF-6/ONECUT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human HNF-6/ONECUT1. |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?