Learn More
HNF-3 beta/FoxA2 Antibody (1C7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18365937 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18365937 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18365937 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00003170M10
Mouse Monoclonal Antibody
HNF-3 beta/FoxA2 Monoclonal antibody specifically detects HNF-3 beta/FoxA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HNF-3 beta/FoxA2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1C7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_068556
Alias de gen forkhead box A2, Forkhead box protein A2, hepatic nuclear factor-3-beta, hepatocyte nuclear factor 3, beta, hepatocyte nuclear factor 3-beta, HNF-3B, HNF-3-beta, HNF3BTCF-3B, MGC19807, TCF3B, Transcription factor 3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FOXA2 (NP_068556, 363 a.a. ~ 457 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. HLKPEHHYAFNHPFSINNLMSSEQQHHHSHHHHQPHKMDLKAYEQVMHYPGYGSPMPGSLAMGPVTNKTGLDASPLAADTSYYQGVYSRPIMNSS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3170
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ