Learn More
HNF-3 alpha/FoxA1 Antibody (FOXA1/1519), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18410264 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18410264 100 μg, Alexa Fluor 488
1 options
Código de producto. 18410264 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254413AF488
Mouse Monoclonal Antibody
HNF-3 alpha/FoxA1 Monoclonal antibody specifically detects HNF-3 alpha/FoxA1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HNF-3 alpha/FoxA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FOXA1/1519
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen forkhead box A1, Forkhead box protein A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha, hepatocyte nuclear factor 3-alpha, HNF-3A, HNF-3-alpha, HNF3ATCF-3A, MGC33105, TCF3A, Transcription factor 3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human HNF-3 alpha/FoxA1 protein (aa372-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55317 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3169
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ