missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGB4 Antibody (OTI5G3) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30680173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30680173 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30680173 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344707AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HMGB4 Monoclonal antibody specifically detects HMGB4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMGB4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G3
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ1007G16.5, FLJ40388, high mobility group box 4, high mobility group protein B4, HMG2 like, MGC88128
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HMGB4(NP_001008728) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 127540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.