Learn More
HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0259) [DyLight 594], R&D Systems™
Código de producto. 30297258 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297258 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297258 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261616DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HMG-CoA Reductase/HMGCR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon CL0259
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus