Learn More
HMCES Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30154561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30154561 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30154561 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318495CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
HMCES Polyclonal antibody specifically detects HMCES in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HMCES
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen chromosome 3 open reading frame 37, DC12, MGC111075
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 66..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG