Learn More
HLA DQA2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18380824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18380824 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18380824 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312911
Rabbit Polyclonal Antibody
HLA DQA2 Polyclonal antibody specifically detects HLA DQA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HLA DQA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 20% Glycerol (pH7)
Alias de gen DX alpha chain, DX-ALPHA, HLA class II histocompatibility antigen, DQ alpha 2 chain, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(6) alpha chain, HLA-DQA1, HLA-DXAMHC class II DQA2, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human HLA DQA2. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3118
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG