missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DQ/DR/DP Antibody (HLA-Pan/8622R), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507027 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18507027 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18507027 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324241MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HLA DQ/DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA DQ/DR/DP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HLA-Pan/8622R
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Priess human B cell line
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3117
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.