missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
HLA-ABCE Monoclonal antibody specifically detects HLA-ABCE in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA-ABCE |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TP25.99SF |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | HLA-ABC, HLA-E, major histocompatibility complex, class I, A, major histocompatibility complex, class I, B, major histocompatibility complex, class I, C, major histocompatibility complex, class I, E, MHC class I |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | IFN-gamma-treated human melanoma cells COLO 38. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?