Learn More
Cytiva Columnas preenvasadas para crudos HiTrap™ TALON™
Código de producto. 12034118 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 1 ml
5 × 5 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12034118 5 × 5 ml 5 PCS
11618893 5 × 1 ml 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12034118 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28953767
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina e inmovilizada por cromatografía de afinidad de metal (IMAC). Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ Las columnas preempacadas crudas ofrecen un medio a base de cobalto que permite la purificación de proteínas en condiciones nativas o desnaturalizadas.
El medio IMAC basado en cobalto ofrece una selectividad diferente en comparación con los medios cargados con níquel. Permite la purificación de proteínas en condiciones nativas o desnaturalizantes y puede usarse con sistemas de expresión procariótica y eucariótica.
  • Preempaquetado con medios de cromatografía basados en cobalto
  • Capacidad de unión de aproximadamente 7 mg. MBP
  • Presión máxima: 3 bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Compatible con tampones de uso común y fácilmente regenerado con NaOH 0,5 M
  • Columnas de 1 y 5 ml
Medios
  • Ligando: TALON™ Superflow Cobalto-IMAC
  • Matriz: agarosa reticulada al 6 %
  • Tamaño medio de partícula: 60 a 160 μµm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Columnas de 1 ml
  • D.I. de columna: 7 mm
  • Caudal: de 1 a 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • D.I. de columna: 16 mm
  • Caudal: de 5 a 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 × 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina e inmovilizadas por cromatografía de afinidad con metal, tampones usados; se regenera fácilmente con 0,5 M de NaOH
Requisitos de almacenamiento 4°C a 8°C
Capacidad de unión Hasta 20 mg de proteína marcada con histidina 1
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Tipo de producto Columna para crudos preempaquetada Talon HiTrap
Diámetro interior (métrico) 1,6 cm
Caudal De 1 a 4 ml/min
Tamaño de partículas 60 a 160 μm
Material Polipropileno
Presión máxima 3bar
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Talon Superflow Cobalto-IMAC
Cantidad de embalaje 5 × 5 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap TALON crude, 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt